AV41675
Anti-CYP2D6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-CPD6, Anti-CYP2D, Anti-CYP2D@, Anti-CYP2DL1, Anti-Cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6, Anti-MGC120389, Anti-MGC120390, Anti-RP4-669P10.2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
55 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP2D6(1565)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.