Documentos Principais
AV38500
Sigma-Aldrich
Anti-OVOL1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Ovo-like 1(Drosophila)
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.017,00
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.017,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.017,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
30 kDa
reatividade de espécies
human, dog, guinea pig, horse, bovine, rat, goat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OVOL1(5017)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human OVOL1
Ações bioquímicas/fisiológicas
OVOL1 is a protein highly similar to Drosophila and mouse proteins. In Drosophila the ovo protein plays a critical role in Drosophila oogenesis and cuticle formation. In mice the ovo like protein is involved in hair formation and spermatogenesis. The function of the human gene product has not been determined.This gene encodes a protein highly similar to Drosophila and mouse proteins. In Drosophila the ovo protein plays a critical role in Drosophila oogenesis and cuticle formation. In mice the ovo like protein is involved in hair formation and spermatogenesis. The function of the human gene product has not been determined.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: QKYAYKERRAKLYVCEECGCTSESQEGHVLHLKEHHPDSPLLRKTSKKVA
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)