Documentos Principais
AV35750
Sigma-Aldrich
Anti-ONECUT2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-One cut domain, family member 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
52 kDa
reatividade de espécies
human, rabbit, mouse, rat, horse, guinea pig, bovine, dog
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ONECUT2(9480)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ONECUT2
Ações bioquímicas/fisiológicas
ONECUT2 belongs to onecut family of transcription factors that regulate melanocyte and hepatocyte differentiation.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: NGLHHPGHTQSHGPVLAPSRERPPSSSSGSQVATSGQLEEINTKEVAQRI
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Frédéric Clotman et al.
Genes & development, 19(16), 1849-1854 (2005-08-17)
During liver development, hepatocytes and biliary cells differentiate from common progenitors called hepatoblasts. The factors that control hepatoblast fate decision are unknown. Here we report that a gradient of activin/TGFbeta signaling controls hepatoblast differentiation. High activin/TGFbeta signaling is required near