Documentos Principais
AV31708
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF609 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Zinc finger protein 609
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
155 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZNF609(23060)
Descrição geral
ZNF609 is a zinc-finger protein that may function as a p53-regulated target.
Rabbit Anti-ZNF609 antibody recognizes chicken, human, bovine, mouse, and rat ZNF609.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZNF609
Aplicação
Rabbit Anti-ZNF609 antibody can be used for western blot applications at a concentration of 1.25μg/ml.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The function of ZNF609 remains unknown.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: NIKFVTPVPGPQGKEGKSKSKRSKSGKDTSKPTPGTSLFTPSEGAASKKE
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christopher Brynczka et al.
BMC genomics, 8, 139-139 (2007-06-02)
p53 is recognized as a critical regulator of the cell cycle and apoptosis. Mounting evidence also suggests a role for p53 in differentiation of cells including neuronal precursors. We studied the transcriptional role of p53 during nerve growth factor-induced differentiation