Documentos Principais
ADAPA481180-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
with rubber mat
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638921 (NA)
Parâmetros
3,100 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
137 mm
Diâmetro
61 mm
compatibilidade
for use with 500 mL rectangular bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)