ADAPA462450-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 4 x 30 - 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x 30 - 50 mL conical tubes
with rubber mat
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638386 (NA)
Parâmetros
3,050 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diâmetro
31 mm
compatibilidade
for use with 250 mL rectangular bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)