ADAPA444415-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 4 x Eppendorf Tube® 5 mL & 15 mL conical tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x Eppendorf Tube® 5 mL & 15 mL conical tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637606 (NA)
Parâmetros
4,300 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
121 mm
Diâmetro
17 mm
compatibilidade
for use with 100 mL rectangular bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)