Documentos Principais
ADAPA444125F-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon® centrifuge tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon® centrifuge tubes
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637525 (NA)
Parâmetros
4,100 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
111 mm
Diâmetro
11 mm
compatibilidade
for use with 100 mL rectangular bucket
Descrição geral
Adapter for use with 100 mL rectangular buckets in Eppendorf A-4-44 Rotor. Holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon centrifuge tubes and supplied as a pack of 2
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)