A9935
Anti-Human IgM (μ-chain specific)−Agarose antibody produced in goat
affinity isolated antibody, PBS suspension
Sinônimo(s):
Anti Human IgM Antibody - Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Agarose antibody produced in goat, Anti Human Igm Antibody
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
PBS suspension
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
capacidade
2-3 mg/mL, resin binding capacity (human IgM)
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cyanogen bromide activated cross-linked beaded agarose is frequently conjugated to proteins such as immunoglobulins to facilitate their use in physicochemical processes such as precipitation, absorption and clarification.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)