A9834
2-Amino-5,6-dihydro-6-methyl-4H-1,3-thiazine
≥98%
Sinônimo(s):
AMT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98%
forma
powder
solubilidade
water: 25 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC1CCN=C(N)S1
InChI
1S/C5H10N2S.ClH/c1-4-2-3-7-5(6)8-4;/h4H,2-3H2,1H3,(H2,6,7);1H
chave InChI
HVJCRMIQAMEJNM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FPGS(2356)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3