A9506
L-Aspartic acid hemimagnesium salt hydrate
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(S)-Aminobutanedioic acid hemimagnesium salt, Magnesium L-aspartate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CC(=O)O[Mg]OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
chave InChI
RXMQCXCANMAVIO-CEOVSRFSSA-L
Informações sobre genes
human ... GRIN2A(2903)
rat ... GRIN2A(14811)
Ações bioquímicas/fisiológicas
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2