11260
L-Aspartic acid hemimagnesium salt dihydrate
≥97.0% (KT)
Sinônimo(s):
L-Aspartic acid magnesium salt, Magnesium L-aspartate
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Aspartic acid hemimagnesium salt dihydrate, ≥97.0% (KT)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (KT)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +20±1°, c = 8% in 6 M HCl
cor
white to faint beige
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O.N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
chave InChI
RXMQCXCANMAVIO-CEOVSRFSSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?