A8137
D-Allylglycine
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(R)-(+)-2-Amino-4-pentenoic acid, D-2-Amino-4-pentenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
D-Allylglycine,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white
aplicação(ões)
cell analysis
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
chave InChI
WNNNWFKQCKFSDK-SCSAIBSYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3