A7883
5α-Androst-16-en-3α-ol
Sinônimo(s):
Androstenol, 16-(5α)Androsten-3α-ol, 3α-Hydroxy-5α-androst-16-ene
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
GC/MS: suitable
pf
140-141 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2
InChI
1S/C19H30O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13-17,20H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
KRVXMNNRSSQZJP-PHFHYRSDSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3