Documentos Principais
A7752
Sigma-Aldrich
β-Alanine
Sinônimo(s):
β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
89.09
Beilstein:
906793
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pf
202 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
chave InChI
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
β-Alanine, a β−amino acid, is a component of pantothenic acid and the rate-limiting amino acid in the biosynthesis of the histidinyl antioxidant dipeptides carnosine and anserine. Endogenous β-amino acid that is a nonselective agonist at glycine receptors and a ligand for the G protein-coupled orphan receptor, TGR7 (MrgD). β-Alanine flux plays a cytoprotective role by supporting the osmotic stability of marine organisms, preimplantation mouse embryos and mammalian cells exposed to hypoxic stress.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)