A7611
Azelastine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1-one hydrochloride, Astelin, Optivar
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
Wallace
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
InChI
1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
chave InChI
YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Artigos
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.