A6501
N-Acetyl-L-tryptophanamide
≥98%
Sinônimo(s):
NATA
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Acetyl-L-tryptophanamide,
Ensaio
≥98%
forma
powder
cor
white to off-white
pf
194-196 °C (lit.)
aplicação(ões)
detection
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
chave InChI
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3