A6358
Anti-Atg14 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-KIAA0831
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~60 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:150-1:300 using whole extracts of mouse 3T3 cells
western blot: 1:250-1:500 using whole extracts of human HeLa cells.
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIAA0831(22863)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade