A6218
Anti-ATM antibody, Mouse monoclonal
clone SYML6A10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-ATM antibody produced in mouse, Anti-Ataxia-Telangiectasia Mutated
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SYML6A10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~350 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from a G-361 (human melanoma) cell line
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATM(472)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado