A5713
Anti-poli-histidina monoclonal
clone HIS-1, purified immunoglobulin, PBS suspension, suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
Sinônimo(s):
Etiqueta 6xHis monoclonal, Etiqueta Hexa His monoclonal, Etiqueta His monoclonal, Etiqueta His6 monoclonal, Etiqueta Poli-His monoclonal, Etiqueta de epítopo 6 His, Etiqueta de epítopo HHHHHH monoclonal, Histidina marcada monoclonal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
agarose conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HIS-1, monoclonal
Formulário
PBS suspension
Isotipo
IgG2a
capacidade
15-30 nmol/mL binding capacity
adequação
suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?