A5656
(±)-Anabasine
≥90% (TLC), liquid
Sinônimo(s):
3-(2-Piperidinyl)pyridine, Neonicotine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (TLC)
forma
liquid
atividade óptica
[α]25/D 0°, c = 1 in H2O(lit.)
cor
colorless to yellow
temperatura de transição
freezing point 9 °C
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(NC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
chave InChI
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Chrna7(11441) , Chrnb1(11443)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup