A5230
Anti-ARF6 antibody, Mouse monoclonal
clone ARFAG, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
ARF6 Antibody - Anti-ARF6 antibody, Mouse monoclonal, Arf6 Antibody, Anti-ADP-Ribosylation Factor 6
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ARFAG, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 18 kDa
reatividade de espécies
bovine, canine, rat, human
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using MDCK total cell extract.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARF6(382)
rat ... Arf6(79121)
Descrição geral
Aplicação
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)