09-066
Anti-ASPM Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Abnormal spindle protein homolog, Asp homolog, asp (abnormal spindle) homolog, microcephaly associated (Drosophila), asp (abnormal spindle)-like, microcephaly associated, asp (abnormal spindle)-like, microcephaly associated (Drosophila), microcephaly, pr
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee, primate
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASPM(259266)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human ductal carcinoma tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1