A4803
Adenosine 5′-triphosphate γ-(1-[2-nitrophenyl]ethyl) ester sodium salt
≥95%
Sinônimo(s):
“Caged” ATP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CC(OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)c4ccccc4[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H23N6O15P3.2Na/c1-9(10-4-2-3-5-11(10)24(27)28)37-41(31,32)39-42(33,34)38-40(29,30)35-6-12-14(25)15(26)18(36-12)23-8-22-13-16(19)20-7-21-17(13)23;;/h2-5,7-9,12,14-15,18,25-26H,6H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t9?,12-,14-,15-,18-;;/m1../s1
chave InChI
DWGOHIKVVKFGGU-DZHDPEGHSA-L
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3