Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(=N/NC(=O)C(NC(=O)c1ccccc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23)c4cccc(Br)c4
InChI
1S/C25H20BrN5O3/c1-15(17-10-7-11-18(26)14-17)28-31-25(34)22(27-23(32)16-8-3-2-4-9-16)21-19-12-5-6-13-20(19)24(33)30-29-21/h2-14,22H,1H3,(H,27,32)(H,30,33)(H,31,34)/b28-15+
chave InChI
UCUHFWIFSHROPY-RWPZCVJISA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1