A3021
5-Aminosalicylic acid
95-98%, powder
Sinônimo(s):
5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95-98%
forma
powder
cor
dark gray to brown
pf
275-280 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available