A2973
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 100E, volume range 1-100 μL, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
Selecione um tamanho
R$ 2.083,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.083,00
Produtos recomendados
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
embalagem
case of 5 packs
pack of 960 ea (Racked)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2065E
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
100 μL
faixa de volume
1-100 μL
volume
1—100 μL
compatibilidade
for use with
- Biohit Electronic 10-100 μl
- Biohit Variable 5-50 μl
- Corning 4962 10-100 μl
- Eppendorf 4810 10-100 μl
- Eppendorf Response 4850 5-100 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl/50-1000 μl
- Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
- Hamilton/SoftGrip Precision 100 μl
- Mettler-Toledo VoluMate 10-100 μl
- MLA Digital Pipette 10-50 μl
- Nichiryo BenchMate 5-100 μl
- Pipetman P-100 10-100 μl
- Rainin EDP 2 10-100 μl
- Rainin EDP Plus 10-100 μl
- Rainin Pipet Plus 10-100 μl
- Rainin Pipetman 10-100 μl
- Transferpette 5-50 μl
- Transferpette Multi-Channel 10-100 μl
Embalagem
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)