Documentos Principais
A2295
Sigma-Aldrich
Acivicin
Sinônimo(s):
α-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
178.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]([C@@H]1CC(Cl)=NO1)C(O)=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)