Documentos Principais
A211240
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dA(bz) Phosphoramidite
configured for MerMade
Sinônimo(s):
DMT-2′Fluoro-dA(bz) Amidite
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.868,00
R$ 1.868,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.868,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H51FN7O7P
Peso molecular:
875.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
R$ 1.868,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (redox titration)
Formulário
powder
Impurezas
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (redox titration)
≤3% residual Solvent content
cor
white to off-white
adequação
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
compatibilidade
configured for MerMade
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]([C@H](O1)COC(C2=CC=C(OC)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=CC=C4)[C@@H](F)[C@@H]1N5C6=NC=NC(NC(C7=CC=CC=C7)=O)=C6N=C5
InChI
1S/C47H51FN7O7P/c1-31(2)55(32(3)4)63(60-27-13-26-49)62-42-39(61-46(40(42)48)54-30-52-41-43(50-29-51-44(41)54)53-45(56)33-14-9-7-10-15-33)28-59-47(34-16-11-8-12-17-34,35-18-22-37(57-5)23-19-35)36-20-24-38(58-6)25-21-36/h7-12,14-25,29-32,39-40,42,46H,13,27-28H2,1-6H3,(H,50,51,53,56)/t39-,40-,42-,46-,63?/m1/s1
chave InChI
VCCMVPDSLHFCBB-MSIRFHFKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)