Documentos
A199
Sigma-Aldrich
Aminoguanidine hemisulfate salt
Sinônimo(s):
Aminoguanidine hemisulfate salt, Guanylhydrazine hemisulfate salt
About This Item
Fórmula linear:
CH6N4 · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
123.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
cadeia de caracteres SMILES
NNC(N)=N.NNC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH6N4.H2O4S/c2*2-1(3)5-4;1-5(2,3)4/h2*4H2,(H4,2,3,5);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
VKGQPUZNCZPZKI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits both constitutive and inducible nitric oxide synthetase
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2