A158
Arcaine sulfate salt
Sinônimo(s):
1,4-Diguanidinobutane sulfate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H16N6 · H2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
270.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C6H16N6.H2O4S/c7-5(8)11-3-1-2-4-12-6(9)10;1-5(2,3)4/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
RWTGFMPOODRXIM-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the