Documentos Principais
A1505
Sigma-Aldrich
p-Amino-DL-phenylalanine
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pf
255-258 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3