Documentos Principais
A1472
Sigma-Aldrich
MCA-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676(2,4-dinitrophenyl)Lys-Arg-Arg amide
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 4.083,00
R$ 4.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 4.083,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C86H125N27O29
Peso molecular:
2001.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 4.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
MCA-Ser-Glu-Val-Asn-Leu-Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2
Aplicação
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn⁶⁷⁰,Leu⁶⁷¹]-Amyloid β has been used as a fluorogenic substrate to measure β-secretase activity.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fluorescent peptide substrate containing the ′Swedish′ Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid presursor protein (APP) β-secretase cleavage site. May be used for assaying β-secretase-like activity of thimet oligopeptidase (TOP), EC 3.4.24.15.
Fluorescent peptide substrate with the ′Swedish′ Lys-Met/Asn-Leu mutation of amyloid presursor protein (APP) β-secretase cleavage site.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Platelet APP Processing: Is It a Tool to Explore the Pathophysiology of Alzheimer?s Disease? A Systematic Review
Carbone M, et al.
All Life, 11(8), 750-750 (2021)