A11629L2
optigel Precast gels
15-20% polyacrylamide, contains bind silane (long plate), with 2 orientation markers
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
prazo de validade
1 mo.
contém
bind silane (long plate)
Características
with 2 orientation markers
concentração
in 0.375 M Tris-HCl, pH 8.8
15-20% polyacrylamide
gel C × L × espessura
256 mm × 200 mm × 1 mm
placa C × L × espessura
276 mm × 211 mm × 3 mm
276 mm × 217 mm × 3 mm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2