A1151
Anti-Albumin antibody produced in goat
fractionated antiserum, lyophilized
Sinônimo(s):
Albumin Detection Antibody, Anti-Albumin, Goat Anti-Albumin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
recombinante
expressed in goat
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized
peso molecular
antigen 65 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 2 mL lyophilized antiserum
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3