A0881
p-Anisidine
crystalline
Sinônimo(s):
4-Aminoanisole, 4-Methoxyaniline
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crystalline
temperatura de autoignição
959 °F
cor
dark gray to brown
p.e.
240-243 °C (lit.)
pf
56-59 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
chave InChI
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
251.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
122 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?