A0682
Ácido algínico
BioReagent, suitable for plant cell culture, low viscosity, powder
Sinônimo(s):
Algina, Alginato de sódio
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
algae (brown)
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
viscosidade
4-12 cP, 1 % in H2O(25 °C)(lit.)
aplicação(ões)
agriculture
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
chave InChI
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1