Documentos Principais
A0590
Millipore
Amies transport medium with charcoal
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
microbiology
Aplicação
Used for transportation and preservation of microbiological specimens.
Componentes
Components (g/L)
Sodium chloride 3.00
Potassium chloride 0.20
Calcium chloride 0.10
Magnesium chloride 0.10
Monopotassium phosphate 0.20
Disodium phosphate 1.15
Sodium thioglycollate 1.00
Charcoal 10.00
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)