Documentos Principais
A0420
Sigma-Aldrich
Anti-IgM humana (específica de cadeia μ)−Peroxidase
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Goat Anti-Human IgM (μ-chain specific)−HRP
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
goat
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os linfócitos B secretam predominantemente anticorpos IgM na forma de pentâmeros, mas também podem secretá-los como hexâmeros, que são capazes de ativar a cascata do complemento de forma mais eficiente.
O anticorpo anti-IgM humana (específica de cadeia mu)-peroxidase de cabra é específico para IgM humana e não se liga a outras Igs humanas. Além disso, o anticorpo não reage com IgG de camundongo e rato. Assim, o anticorpo conjugado produz menos interferência com amostras de camundongo ou rato.
Imunogênio
IgM humana
Aplicação
A anti-IgM humana foi usada em ensaio ELISA para determinar a concentração de IgM secretada por linfócitos B CH12 de linfoma estimuladas por LPS.
O anticorpo IgM (específico da cadeia mu) peroxidase anti-humano de cabra pode ser usado:
  • para aplicações de dot blot (1:100.000) e imuno-histoquímica (1:200 usando seções fixadas em formalina e incluídas em parafina).
  • em imunoensaio sanduíche
  • de imunotransferência
Ações bioquímicas/fisiológicas
A IgM desempenha um papel importante na fagocitose de células apoptóticas. Uma redução nos níveis séricos de IgM aumenta a resposta autoimune e o risco de infecções. A IgM tem funcionalidade polirreativa e autorreativa. Ela tem um papel essencial na homeostase dos tecidos por mediar a eliminação de moléculas baseadas em tecidos.
forma física
Solução em solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,4, contendo 0,05% de MIT
Nota de preparo
Preparado pelo método de glutaraldeído em duas etapas, descrito por Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cancer marker detection in human serum with a point-of-care low-cost system
Grosso P, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 147(2), 475-480 (2010)
Fully human IgG and IgM antibodies directed against the carcinoembryonic antigen (CEA) Gold 4 epitope and designed for radioimmunotherapy (RIT) of colorectal cancers
Garambois V, et al.
BMC Cancer, 4(1), 75-75 (2004)
Edgar A Melgoza-González et al.
Transboundary and emerging diseases, 69(4), e734-e745 (2021-10-17)
The SARS-CoV-2 virus was detected for the first time in December 2019 in Wuhan, China. Currently, this virus has spread around the world, and new variants have emerged. This new pandemic virus provoked the rapid development of diagnostic tools, therapies
Kioa L Wijnsma et al.
Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 31(11), 2163-2170 (2016-06-01)
In the majority of pediatric patients, the hemolytic-uremic syndrome (HUS) is caused by an infection with Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC), mostly serotype O157. It is important to discriminate between HUS caused by STEC and complement-mediated HUS (atypical HUS) due
Asfia Qureshi et al.
Mycopathologia, 173(5-6), 419-425 (2011-10-06)
We have developed an ELISA to determine the value of anti-glucosylceramide antibody for the prediction of disseminated cryptococcosis in immunocompromised subjects and performed a clinical prospective study at the Medical University of South Carolina. The study enrolled a total of