The product is not tested for solubility. However, according to a literature search, this material is soluble in DMF at 20 mg/ml, in DMSO at 20 mg/ml, in Ethanol at 1 mg/ml, and in PBS, pH 7.2, at 10 mg/ml. It would be up to the end user to determine the most appropriate solvent for a specific application.
97318
D-Mannoheptulose
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
D-Manno-2-heptulose
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
crystals
cor
white
pf
151 °C ((304 °F ))
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3-4(10)5(11)6(12)7(13,2-9)14-3/h3-6,8-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7?/m1/s1
chave InChI
HAIWUXASLYEWLM-BWSJPXOBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
What's the solubility of the product? what solvent is convenient touse?
1 answer-