93606
Atto 647N-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Biotin-Atto 647N
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorção UV
λ: 642.0-648.0 nm Amax
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.