Documentos Principais
92293
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 40,000
Sinônimo(s):
Blue Dextran 40, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
peso molecular
average mol wt 40,000
Extensão da rotulagem
0.01-0.08 mmol/g loading
perda
≤10% loss on drying
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A fluorescent derivative of a dextran fraction with an average molecular weight of approximately 40000. It is supplied as a blue powder which is slowly soluble in water.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)