Documentos Principais
03714
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 20,000
Sinônimo(s):
Blue Dextran 20, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.354,00
R$ 1.354,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.354,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
R$ 1.354,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic
Formulário
powder
peso molecular
average mol wt 20,000
perda
≤10% loss on drying
capacidade
0.01-0.08 mmol/g loading
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Lorena Moreno-Vilet et al.
Food chemistry, 237, 833-840 (2017-08-03)
Agave fructans are increasingly important in food industry and nutrition sciences as a potential ingredient of functional food, thus practical analysis tools to characterize them are needed. In view of the importance of the molecular weight on the functional properties