Documentos Principais
89478
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 5.9 solution
2 mg/mL in 10 mM HCl
Sinônimo(s):
IEF-Marker fluorescent pI 5.9
About This Item
Código UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
peso molecular
Mw 307.34 g/mol
Nível de qualidade
concentração
2 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescência
λex 330 nm; λem 415 nm (0.1 M citrate pH 5.9)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Aplicação
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Reconstituição
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1 μl per lane).
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.