Documentos Principais
88815
Sigma-Aldrich
22,23-Dihydroergocalciferol
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3β,5Z,7E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19)-trien-3-ol, 22,23-Dihydrovitamin D2, 22-Dihydroergocalciferol, Vitamin D4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H46O
Número CAS:
Peso molecular:
398.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.79
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-11,14-18H2,1-3,5-6H3/b23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
chave InChI
DIPPFEXMRDPFBK-JPWDPSJFSA-N
Descrição geral
22,23-Dihydroergocalciferol, also known as vitamin D4, is derived from fungi such as yeast. It is synthesized from the precursor ergosta-5,7-dienol (22,23-dihydroergosterol).[1]
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
produto relacionado
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vitamin D4 in mushrooms
Phillips KM, et al.
PLoS ONE, 7(8), e40702-e40702 (2012)