86510
Testosterone acetate
purum, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
17β-Acetoxy-4-androsten-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-acetate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-acetate, Deposteron
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D +88±2°, c = 1% in ethanol
controle de medicamentos
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pf
139-141 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(C)=O
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)