82663
1-Pyrenedodecanoic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
12-(1-Pyrenyl)dodecanoic acid
About This Item
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
fluorescência
λex 339 nm; λem 377 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C28H32O2/c29-26(30)14-9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-21-15-16-24-18-17-22-12-10-13-23-19-20-25(21)28(24)27(22)23/h10,12-13,15-20H,1-9,11,14H2,(H,29,30)
chave InChI
JORFLUCVQONOPN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3