Documentos Principais
811S-250
Sigma-Aldrich
Human Adipocyte Starvation Medium (250 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
6 mo.
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Human Adipocyte Starvation Medium
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Miriane de Oliveira et al.
Molecular and cellular endocrinology, 506, 110744-110744 (2020-02-07)
Triiodothyronine (T3) and irisin (I) can modulate metabolic status, increase heat production, and promote differentiation of white adipose tissue (WAT) into brown adipose tissue (BAT). Herein, human subcutaneous white adipocytes were treated with 10 nM T3 or 20 nM I for 24 h
Protocolos
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.