80518
Sodium thiocyanate solution
BioUltra, 8 M in H2O
Sinônimo(s):
Sodium rhodanide solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Formulário
liquid
concentração
8 M in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
5-8 (25 °C, 8 M in H2O)
solubilidade
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.295 g/mL at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
sulfide (S2-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤40 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Absorção
cut-off at 276 nm in H2O at 8 M
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Investigation of supramolecular structures in various aqueous solutions of an amyloid forming peptide using small-angle X-ray scattering.: Sodium thiocyanate solution was utilized to investigate the supramolecular structures of amyloid-forming peptides, providing insights into amyloid diseases and potential therapeutic approaches (Brunzell et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?