Documentos Principais
78462
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene
size: 7 μm
Sinônimo(s):
Latex beads from PS
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 2.884,00
10 ML
R$ 5.093,00
R$ 2.884,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 2.884,00
10 ML
R$ 5.093,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
R$ 2.884,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
aqueous suspension
reticulação
0 % cross-linked
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
7 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
densidade
1.05 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the concentration of this product? What does 10% (solids) mean? weight percent (w/w) or volume percent (v/v) or weight per volume percent (w/v)?
    1 answer
    1. This product has a concentration of 10% solids. This is a wt-% or w/w specification. The density of this preparation is 1.05 g/cm3.